Få mere at vide
(-)-Cotinine 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459953
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459953 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459953 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0517.0301
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cotinine
CAS 486-56-6
Analyt- eller komponentnavne Cotinine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Nicotine Imp. C (EP), Cotinine, (-)-Cotinine, Nicotine USP Related Compound C, Nicotine USP RC C, Nicotine Related Compound C, Nicotine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
Løsningstype Single Solution
SMIL CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
IUPAC navn (5S)-1-methyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 176.22
Mængde 1 ml
Formel vægt 176.095 g/mol