Få mere at vide
Cotarnine, TRC
Artikelnummer. 30133771
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133771 50 mg
30010905 100 mg
17993295 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133771 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC71750550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82-54-2
Molekylær formel C12 H15 N O4
Molekylvægt (g/mol) 237.25
Synonym 5,6,7,8-Tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-ol
IUPAC navn 4-methoxy-6-methyl-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-ol
SMIL COc1c2OCOc2cc3CCN(C)C(O)c13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cotarnine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15NO4/c1-13-4-3-7-5-8-10(17-6-16-8)11(15-2)9(7)12(13)14/h5,12,14H,3-4,6H2,1-2H3
Formel vægt 237.1001