Få mere at vide
Cotarnine Chloride, TRC
Artikelnummer. 30358480
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30358480 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30358480 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC7175005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cotarnine Chloride
CAS 10018-19-6
Molekylær formel C12 H14 N O3 . Cl
Mængde 5 mg
Synonym 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinolinium, 7,8-dihydro-4-methoxy-6-methyl-, chloride (1:1), 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinolinium, 7,8-dihydro-4-methoxy-6-methyl-, chloride (8CI,9CI), Cotarnine chloride (6CI,7CI), 7,8-Dihydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolinium chloride, Cotarninium chloride, Stypticin
InChI formel InChI=1S/C12H14NO3.ClH/c1-13-4-3-8-5-10-12(16-7-15-10)11(14-2)9(8)6-13;/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].COc1c2OCOc2cc3CC[N+](=Cc13)C
IUPAC navn 4-methoxy-6-methyl-7,8-dihydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-6-ium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 255.7
Formel vægt 255.0662