Få mere at vide
Corning™ Transwell™ Plade med flere brønde med permeable polycarbonatmembranindsatser
Shop alle Corning produkter
Beskrivelse
Permeable understøtninger, også kendt som cellekultur-inserts, er et væsentligt værktøj til undersøgelse af både forankringsafhængige og uafhængige cellelinjer.
Du kan bruge cellekulturindsatser til at:
- Fremstil et cellekulturmiljø, der ligner en in vivo -tilstand
- Tillad polariserede celler at udføre metaboliske aktiviteter på en mere naturlig måde, fordi cellerne fodrer både apikalt og basolateralt
- Samdyrkning af celler med eller uden celle-til-celle kontakt
- Design en mangfoldighed af eksperimenter med forskellige porestørrelser, membrantyper og belægninger 10μ m tyk gennemskinnelig membran
- Porestørrelser spænder fra 0,4μ m til 8μ m diametre
- Behandlet for optimal cellevedhæftning
- Leveres i flere brøndplader
- Membranen skal farves for cellesynlighed
- Steril
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 12 indsæt |
| Kulturområde | 1,12 cm 2 |
| Materiale | Polycarbonat |
| Volumen (metrisk) Nå | 1.5 mL |
| Porestørrelse | 0,4μ m |
| Type | Forudinstalleret mikroporøs indsats i vævskulturplade |
| Til brug med (applikation) | Epitel- og endotelcellekultur; undersøgelser af transport, migration/invasion, samkultur og mikrobiel patogenese |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Mængde | 4 plader; 12 indsatser/plade |
| Overfladebelægning | TC-behandlet |
| Vis mere |