Få mere at vide
Corning™ Transwell™ Plade med flere brønde med permeable polycarbonatmembranindsatser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10471242 Shop alle Corning produkter
Porestørrelse:
0,4μ m
3 μm
5 μm
8μ m
Antal Wells:
6
12
24
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,5 mm
12 mm
24,5 mm
Kulturområde:
0,33 cm 2
1,12 cm 2
4,7 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 10471242
Brand: Corning™ 3414
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Patenteret selvcentrerende design giver uafhængig adgang til både apikale og basolaterale membraner i cellemonolaget. Corning™ Transwell ™Multiple Well-plade med permeable polycarbonatmembranindsatser giver en ideel løsning til undersøgelse af forankringsafhængige og -uafhængige celler.
Permeable understøtninger, også kendt som cellekultur-inserts, er et væsentligt værktøj til undersøgelse af både forankringsafhængige og uafhængige cellelinjer.
Du kan bruge cellekulturindsatser til at:
  • Fremstil et cellekulturmiljø, der ligner en in vivo -tilstand
  • Tillad polariserede celler at udføre metaboliske aktiviteter på en mere naturlig måde, fordi cellerne fodrer både apikalt og basolateralt
  • Samdyrkning af celler med eller uden celle-til-celle kontakt
  • Design en mangfoldighed af eksperimenter med forskellige porestørrelser, membrantyper og belægninger 10μ m tyk gennemskinnelig membran
  • Porestørrelser spænder fra 0,4μ m til 8μ m diametre
  • Behandlet for optimal cellevedhæftning
  • Leveres i flere brøndplader
  • Membranen skal farves for cellesynlighed
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 6 indsatser/6 brønds plade
Kulturområde 4,7 cm 2
Materiale Polycarbonat
Volumen (metrisk) Nå 2.6 mL
Porestørrelse 3 μm
Type Forudinstalleret mikroporøs indsats i vævskulturplade
Til brug med (applikation) Epitel- og endotelcellekultur; undersøgelser af transport, migration/invasion, samkultur og mikrobiel patogenese
Diameter (metrisk) Udvendig 24,5 mm
nr. pr. pakke 6/Pk.
nr. pr. sag 24/Cs.
Overfladebelægning TC-behandlet
Farve Klar
Overfladebehandling TC-behandlet
Sterilitet Steril
Antal Wells 6