Beskrivelse
Permeable understøtninger, også kendt som cellekultur-inserts, er et væsentligt værktøj til undersøgelse af både forankringsafhængige og uafhængige cellelinjer.
Du kan bruge cellekulturindsatser til at:
- Fremstil et cellekulturmiljø, der ligner en in vivo -tilstand
- Tillad polariserede celler at udføre metaboliske aktiviteter på en mere naturlig måde, fordi cellerne fodrer både apikalt og basolateralt
- Samdyrkning af celler med eller uden celle-til-celle kontakt
- Design en mangfoldighed af eksperimenter med forskellige porestørrelser, membrantyper og belægninger 10μ m tyk gennemskinnelig membran
- Porestørrelser spænder fra 0,4μ m til 8μ m diametre
- Behandlet for optimal cellevedhæftning
- Leveres i flere brøndplader
- Membranen skal farves for cellesynlighed
- Steril
Ordreinfo
Individually wrapped. Twelve inserts (with dishes) per case.
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 13 ml (godt) |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 44 cm 2 |
| Materiale | Polycarbonat |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Type | Cellekulturindsats |
| Volumen (metrisk) Virker | 9 mL |
| nr. pr. sag | 12/Cs. |
| Vis mere |