Få mere at vide
Corning™ Transwell™ Plade med flere brønde med permeable polyestermembranindsatser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-176705 Shop alle Corning produkter
Porestørrelse:
0,4μ m
3 μm
8μ m
Oversigt:
12 indsatser i en 12-brønds plade
12 indsatser i en 24-brønds plade
6 indsatser i en 6-brønds plade
Kulturområde:
0,33 cm 2
1,12 cm 2
4,67 cm 2
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,5 mm
12 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 10317701
Brand: Corning™ 3472
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en mikroskopisk transparent polyestermembran, der er TC-behandlet for optimal cellevedhæftning og vækst. Corning™ Transwell™ Multiwell Plade med polyestermembranindsatser giver bedre synlighed under fasekontrastmikroskopi og tillader vurdering af cellelevedygtighed og monolagsdannelse.
  • Ideel til transportundersøgelser, kemotakse, co-kultur og mikrobiel patogeneseundersøgelser
  • Tynd membran og lige porestruktur giver ensartet transport og cellemigration
  • Selvcentrerende indsats forhindrer medier i at suge mellem indsatsen og den ydre brønd
  • Tallerken: Virgin Polystyren
  • Membran: PET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 12 indsatser i en 24-brønds plade
Kulturområde 0,33 cm 2
Materiale PET
Volumen (metrisk) Nå 0.6 mL
Poretæthed 2 x 10 6 porer/cm 2
Porestørrelse 3 μm
Diameter (metrisk) Udvendig 6,5 mm
Mængde Pakket 12 indsatser i en 24 brønds plade, 4 plader pr
nr. pr. sag 48 indsatser, 4 plader/kasse
Overfladebelægning TC-behandlet
Farve Klar
Overfladebehandling TC-behandlet
Sterilitet Steril
Antal Wells 24