Få mere at vide
Corning™ Transwell™ Plade med flere brønde med permeable polyestermembranindsatser
Shop alle Corning produkter
Beskrivelse
- Ideel til transportundersøgelser, kemotakse, co-kultur og mikrobiel patogeneseundersøgelser
- Tynd membran og lige porestruktur giver ensartet transport og cellemigration
- Selvcentrerende indsats forhindrer medier i at suge mellem indsatsen og den ydre brønd
- Tallerken: Virgin Polystyren
- Membran: PET
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 12 indsatser i en 24-brønds plade |
| Kulturområde | 0,33 cm 2 |
| Materiale | PET |
| Volumen (metrisk) Nå | 0.6 mL |
| Poretæthed | 4 x 10 6 porer/cm 2 |
| Porestørrelse | 0,4μ m |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6,5 mm |
| Mængde | Pakket 12 indsatser i en 24 brønds plade, 4 plader pr |
| nr. pr. sag | 48 indsatser, 4 plader/kasse |
| Overfladebelægning | TC-behandlet |
| Vis mere |