Få mere at vide
Corning™ Transwell™ Plade med flere brønde med permeable polyestermembranindsatser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10317701 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,4μ m
3 μm
8μ m
Oversigt:
12 indsatser i en 12-brønds plade
12 indsatser i en 24-brønds plade
6 indsatser i en 6-brønds plade
Kulturområde:
0,33 cm 2
1,12 cm 2
4,67 cm 2
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,5 mm
12 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Oversigt Kulturområde Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
10317701 3 μm 12 indsatser i en 24-brønds plade 0,33 cm 2 6,5 mm Pakke med 48
10482181 0,4μ m 12 indsatser i en 24-brønds plade 0,33 cm 2 6,5 mm Pakke med 48
13216768 8μ m 12 indsatser i en 24-brønds plade 0,33 cm 2 6,5 mm Pakke med 48
10357651 3 μm 12 indsatser i en 12-brønds plade 1,12 cm 2 12 mm Pakke med 48
10565482 0,4μ m 12 indsatser i en 12-brønds plade 1,12 cm 2 12 mm Pakke med 48
10619141 0,4μ m 6 indsatser i en 6-brønds plade 4,67 cm 2 24 mm Pakke med 24
10699141 3 μm 6 indsatser i en 6-brønds plade 4,67 cm 2 24 mm Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10317701 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3285.00 DKK
    3080.83 DKK / Pakke med 48
    Spare 204.17 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en mikroskopisk transparent polyestermembran, der er TC-behandlet for optimal cellevedhæftning og vækst. Corning™ Transwell™ Multiwell Plade med polyestermembranindsatser giver bedre synlighed under fasekontrastmikroskopi og tillader vurdering af cellelevedygtighed og monolagsdannelse.
  • Ideel til transportundersøgelser, kemotakse, co-kultur og mikrobiel patogeneseundersøgelser
  • Tynd membran og lige porestruktur giver ensartet transport og cellemigration
  • Selvcentrerende indsats forhindrer medier i at suge mellem indsatsen og den ydre brønd
  • Tallerken: Virgin Polystyren
  • Membran: PET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 12 indsatser i en 24-brønds plade
Kulturområde 0,33 cm 2
Materiale PET
Volumen (metrisk) Nå 0.6 mL
Poretæthed 2 x 10 6 porer/cm 2
Porestørrelse 3 μm
Diameter (metrisk) Udvendig 6,5 mm
Mængde Pakket 12 indsatser i en 24 brønds plade, 4 plader pr
nr. pr. sag 48 indsatser, 4 plader/kasse
Overfladebelægning TC-behandlet
Farve Klar
Overfladebehandling TC-behandlet
Sterilitet Steril
Antal Wells 24