Få mere at vide
Corning™ Costar™ Thermowell™ Plate Sealing Mat
Artikelnummer. 10634891 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Materiale:
Silikonegummi
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Materiale unitSize
10634891 Silikonegummi Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 10634891 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6555
For use with Thermowell P, M, and all Thermowell 96-well polypropylene plates.
  • For 96-well plates
  • Fits Thermowell P (Cat. No. 07-200-541), Thermowell M (Cat. Nos. 07-200-245 and -691) and all Thermowell 96-well polypropylene plates
  • Minimizes evaporation, condensation, and prevents cross-contamination
  • Eliminates need for oil overlays in thermal cyclers with heated lids
  • Reusable silicone rubber
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Silikonegummi
Sterilitet Non-sterile
Autoklaverbar Autoclavable
Antal Wells 96
nr. pr. sag 25
nr. pr. pakke 1
Produkttype Sealing Mat
Pladekompatibilitet 96-well Polypropylene Plate