Beskrivelse
- Polycarbonat låg er termisk stabile op til °135 C og kan bruges på Corning™ Thermowell™ 96-brønds polycarbonatplader (passer til kat. nr. 6511) med oliebelægninger
- Låg er kun beregnet til at være dæksler og forhindrer ikke fordampning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polycarbonat |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. sag | 25/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Produkttype | Plade låg |
| Pladekompatibilitet | Thermowell Plader af polycarbonat |