Få mere at vide
Corning™ Costar™ Stripettor™ Pipet Filler/Dispenser Replacement Parts
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3573267 Shop alle Corning produkter
Type:
Pipet Holder
Recharger/Adapter
Replacement Filter, 0.2μm
Replacement Filter, 0.45μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11901991
Brand: Corning™ 4914
For use with Stripettor™ filler/dispenser
  • PTFE filter (pack of 5) is for the Stripettor™ Plus pipetting controller
  • Pore Size: 0.45 μm
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Type Recharger/Adapter
Til brug med (udstyr) Costar™ stripettor pipet filler/dispenser
Elektriske krav 120V 60Hz
Spænding 120 V
Frekvens 60 Hz