Få mere at vide
Corning™ Costar™ Stripettor™ Pipet Filler/Dispenser Replacement Parts
Shop alle Corning produkter
Type:
Pipet Holder
Recharger/Adapter
Replacement Filter, 0.2μm
Replacement Filter, 0.45μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- PTFE filter (pack of 5) is for the Stripettor™ Plus pipetting controller
- Pore Size: 0.45 μm
- Autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Materiale | PTFE |
| Porestørrelse | 0.2 μm |
| Type | Replacement Filter, 0.2μm |
| Til brug med (udstyr) | Costar™ stripettor pipet filler/dispenser |