Beskrivelse
Fremstillet af modificeret polystyren for styrke. Corning™ Costar™ Sterile engangsreagensbeholdere er ideelle til gentagne fyldninger af flerkanalspipettere.
Costar™ reagensbeholdere er ideelle til gentagne fyldninger af flerkanalspipetter.
- Fremstillet af modificeret polystyren (hvid)
- Individuelt indpakket, steril
- Engangs
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Dimensioner (L x B x H) | 145 x 70 x 28 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Reagensbeholder |
| Højde (metrisk) | 28 mm |
| Længde (metrisk) | 145 mm |
| nr. pr. sag | 200/Cs. |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |
| Emballage | Bulk |
| Vis mere |