Få mere at vide
Corning™ Costar™ Sterile engangsreagensbeholdere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10261391 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Emballage Pakningsstørrelse
10261391 50 mL Individuelt indpakket Pakke med 100
10119110 100 mL Individuelt indpakket Pakke med 100
10320551 50 mL Bulk Pakke med 200
10712541 100 mL Bulk -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10261391 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4871
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2694.44 DKK
    2416.08 DKK / Pakke med 100
    Spare 278.36 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af modificeret polystyren for styrke. Corning™ Costar™ Sterile engangsreagensbeholdere er ideelle til gentagne fyldninger af flerkanalspipettere.
Costar™ reagensbeholdere er ideelle til gentagne fyldninger af flerkanalspipetter.
  • Fremstillet af modificeret polystyren (hvid)
  • Individuelt indpakket, steril
  • Engangs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Dimensioner (L x B x H) 145 x 70 x 28 mm
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Højde (metrisk) 28 mm
Længde (metrisk) 145 mm
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Emballage Individuelt indpakket
Bredde (metrisk) 70 mm