Få mere at vide
Corning™ Snapwell™ Kulturindlæg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-176752 Shop alle Corning produkter
Materiale:
PET
Polycarbonat
Poretæthed:
1 x 10 8 porer/cm 2
4 x 10 6 porer/cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 10555482
Brand: Corning™ 3407
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med en ringunderstøttet membran til brug med diffusions- eller Ussing-kamre, når cellerne er vokset til sammenløb. Corning™ Snapwell™ Kulturindlæg bruges primært til transport og elektrofysiologiske undersøgelser.
De Snapwell indsæt er en modificeret Transwell kulturindsats, der indeholder en 12 mm diameter vævskulturbehandlet membran understøttet af en aftagelig ring. Indsatserne bruges primært til transport og elektrofysiologiske undersøgelser. Når celler er dyrket til sammenløb, kan denne ringstøttede membran placeres i enten lodrette eller vandrette diffusions- eller Ussing-kamre.
Ordreinfo
Sterile kulturindsatser er pakket i 6-brønds klyngeplader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 6 indsatser og 6-brønds plade
Kulturområde 1,12 cm 2
Materiale Polycarbonat
Poretæthed 1 x 10 8 porer/cm 2
Porestørrelse 0,4μ m
Type Culture Insert
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
nr. pr. pakke 6/Pk.
nr. pr. sag 24/Cs.