Få mere at vide
Corning™ Snapwell™ Kulturindlæg
Shop alle Corning produkter
Materiale:
PET
Polycarbonat
Poretæthed:
1 x 10 8 porer/cm 2
4 x 10 6 porer/cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
De Snapwell indsæt er en modificeret Transwell kulturindsats, der indeholder en 12 mm diameter vævskulturbehandlet membran understøttet af en aftagelig ring. Indsatserne bruges primært til transport og elektrofysiologiske undersøgelser. Når celler er dyrket til sammenløb, kan denne ringstøttede membran placeres i enten lodrette eller vandrette diffusions- eller Ussing-kamre.
Ordreinfo
Sterile kulturindsatser er pakket i 6-brønds klyngeplader.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 6 indsatser og 6-brønds plade |
| Kulturområde | 1,12 cm 2 |
| Materiale | PET |
| Poretæthed | 4 x 10 6 porer/cm 2 |
| Porestørrelse | 0,4μ m |
| Type | Culture Insert |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| nr. pr. pakke | 6/Pk. |
| nr. pr. sag | 24/Cs. |
| Sterilitet | Steril |