Få mere at vide
Corning™ Snapwell™ Kulturindlæg
Artikelnummer. 10555482 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Materiale:
PET
Polycarbonat
Poretæthed:
1 x 10 8 porer/cm 2
4 x 10 6 porer/cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Poretæthed Pakningsstørrelse
10555482 Polycarbonat 1 x 10 8 porer/cm 2 Pakke med 24
10670692 PET 4 x 10 6 porer/cm 2 Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10555482 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2134.16 DKK
    1909.55 DKK / Pakke med 24
    Spare 224.61 DKK
    10% Slukket
På lager
Designet med en ringunderstøttet membran til brug med diffusions- eller Ussing-kamre, når cellerne er vokset til sammenløb. Corning™ Snapwell™ Kulturindlæg bruges primært til transport og elektrofysiologiske undersøgelser.
De Snapwell indsæt er en modificeret Transwell kulturindsats, der indeholder en 12 mm diameter vævskulturbehandlet membran understøttet af en aftagelig ring. Indsatserne bruges primært til transport og elektrofysiologiske undersøgelser. Når celler er dyrket til sammenløb, kan denne ringstøttede membran placeres i enten lodrette eller vandrette diffusions- eller Ussing-kamre.
Ordreinfo
Sterile kulturindsatser er pakket i 6-brønds klyngeplader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 6 indsatser og 6-brønds plade
Kulturområde 1,12 cm 2
Materiale Polycarbonat
Poretæthed 1 x 10 8 porer/cm 2
Porestørrelse 0,4μ m
Type Kulturindlæg
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
nr. pr. pakke 6/Pk.
nr. pr. sag 24/Cs.