Få mere at vide
Corning™ Polypropylen PCR-rør med påsat hætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10768402 Shop alle Corning produkter
Farve:
Klar
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Volumen (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Artikelnummer. 10768402
Brand: Corning™ 6531
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Fremstillet af tyndvægget polypropylen og designet til præcis tilpasning i varmeblokke for at optimere varmeoverførslen. Corning™ PCR-rør modstår kræfter på op til 10.000 xg.
Individuelle PCR-rør er lavet af tyndvægget polypropylen og designet til præcis tilpasning i varmeblokke for at optimere varmeoverførslen. Rørene er RNase-/DNase-frie, kan autoklaveres ved 121 °C og tåler centrifugering til 10.000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Lukningsfarve Klar
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0,2 ml
Mængde 96/Pk.
Lukningsmateriale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Varmeblokke til hurtig varmeoverførsel
Form Konisk bund
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Maks. Kraft 10,000 x g
Lukketype Hvælvet kasket
Autoklaverbar Autoklaverbar
Format Rør
Produkttype Tyndvægget PCR rør