Få mere at vide
Corning™ Polypropylen PCR-rør med påsat hætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10298471 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Volumen (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Lukketype Volumen (metrisk) unitSize
10298471 Klar Flad hætte 0,5 ml Pakke med 1000
10768402 Klar Hvælvet kasket 0,2 ml Pakke med 960
10378611 Klar Flad hætte 0,2 ml Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10298471 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6530
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af tyndvægget polypropylen og designet til præcis tilpasning i varmeblokke for at optimere varmeoverførslen. Corning™ PCR-rør modstår kræfter på op til 10.000 xg.
Individuelle PCR-rør er lavet af tyndvægget polypropylen og designet til præcis tilpasning i varmeblokke for at optimere varmeoverførslen. Rørene er RNase-/DNase-frie, kan autoklaveres ved 121 °C og tåler centrifugering til 10.000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Lukningsfarve Klar
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0,5 ml
Mængde 250/Pk.
Lukningsmateriale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Varmeblokke til hurtig varmeoverførsel
Form Konisk bund
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Maks. Kraft 10,000 x g
Lukketype Flad hætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Format Rør
Produkttype Tyndvægget PCR rør