Få mere at vide
Corning™ Costar™ Netwell™ Reagensbakker, ikke-sterile
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10357841 Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 10357841
Brand: Corning™ 3519
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt designet Netwell™ bærere med håndtag tillader samtidig behandling af op til 12 prøver pr. bærer
  • Specielt designet Netwell bærere og håndtag tillader samtidig behandling af op til 12 prøver pr. bærer
  • Polystyren-reagensbakker fås i hvid til kolorimetrisk reaktionskontrast eller sort for bedre synlighed af vævssnit
  • Hvert bæresæt indeholder otte bærere og otte håndtag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Bakke
nr. pr. pakke 25/Pk.
nr. pr. sag 200/Cs.