Få mere at vide
Corning™ Costar™ Netwell™ Indsæt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10266431 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Porestørrelse:
440μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
10266431 440μ m Pakke med 48
1 options
Artikelnummer. 10266431 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3480
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes som vævsbærere, understøtninger og si til dyrkning af små organer, vævsskiver eller eksplantater ved luftmediegrænsefladen, giver grovfiltrering af vævshomogenater, cellesuspensioner og mikrobærere.
Netwell Indsatser har polyester (PET ) meshbunde fastgjort til en polystyrenring eller hus. De bruges som vævsbærere, understøtninger og si til dyrkning af små organer, vævsskiver eller eksplantater ved luft-mediegrænsefladen. De kan bruges til at grovfiltrere vævshomogenater, cellesuspensioner eller mikrobærere. Tilbehør gør det muligt at bruge dem som en praktisk bærer til immuncytokemisk farvning af vævskulturskiver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Array 2 x 3
Lukning inkluderet Ja
Farve Klar
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Type Cellekulturindsats
Nå tælle 6
Til brug med (applikation) Anvendes som vævsbærere, støtter og si til dyrkning af små organer, vævsskiver eller eksplantater ved luftmediets grænseflade, giver grovfiltrering af vævshomogenater, cellesuspensioner og mikrobærere
nr. pr. sag 48/Cs.
nr. pr. pakke 6/Pk.
Emballage 8 indvendige pakker á 6
Porestørrelse 440μ m
Mængde 48/Cs.