Beskrivelse
Netwell Indsatser har polyester (PET ) meshbunde fastgjort til en polystyrenring eller hus. De bruges som vævsbærere, understøtninger og si til dyrkning af små organer, vævsskiver eller eksplantater ved luft-mediegrænsefladen. De kan bruges til at grovfiltrere vævshomogenater, cellesuspensioner eller mikrobærere. Tilbehør gør det muligt at bruge dem som en praktisk bærer til immuncytokemisk farvning af vævskulturskiver.
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 3 x 4 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Cellekulturindsats |
| Nå tælle | 12 |
| Til brug med (applikation) | Anvendes som vævsbærere, støtter og si til dyrkning af små organer, vævsskiver eller eksplantater ved luftmediets grænseflade, giver grovfiltrering af vævshomogenater, cellesuspensioner og mikrobærere |
| nr. pr. sag | 48/Cs. |
| Vis mere |