Få mere at vide
Corning™ Costar™ Snap Cap mikrocentrifugerør
Shop alle Corning produkter
Farve:
Diverse
Neutral
Kapacitet (metrisk):
0,65 ml
1,7 ml
2 ml
Emballage:
1000/pakke
500/pakke
5000/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Pakke med 5000
Beskrivelse
- Leveres usteril og kan autoklaveres.
- Eksterne gradueringer og frostet skriveplet for nem prøveidentifikation.
- Positivt tætningsdesign tillader gentagen åbning og lukning.
- Flad hætteoverflade til bekvem mærkning.
- Tåler en maksimal RCF på 17.000 x g.
- RNase-/DNase-fri.
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Snap Cap |
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
| Lukningsfarve | Regnbue |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0,65 ml |
| Farve | Diverse |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 200/Pk. |
| Emballage | 1000/pakke |
| Vis mere |