Få mere at vide
Corning™ Costar™ Snap Cap mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 10611442 Shop alle Corning produkter
Farve:
Diverse
Neutral
Kapacitet (metrisk):
0,65 ml
1,7 ml
2 ml
Emballage:
1000/pakke
500/pakke
5000/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Pakke med 5000
Artikelnummer. 10611442
Brand: Corning™ 3209
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har en snaphætte med en positiv forsegling, der giver mulighed for gentagen åbning og lukning med flade hætteoverflader for bekvem mærkning. Corning™ Costar™ Snap Cap mikrocentrifugerør er kompatible med førende mikrocentrifugerotorer.
  • Leveres usteril og kan autoklaveres.
  • Eksterne gradueringer og frostet skriveplet for nem prøveidentifikation.
  • Positivt tætningsdesign tillader gentagen åbning og lukning.
  • Flad hætteoverflade til bekvem mærkning.
  • Tåler en maksimal RCF på 17.000 x g.
  • RNase-/DNase-fri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Lukningsfarve Regnbue
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 0,65 ml
Farve Diverse
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 200/Pk.
Emballage 1000/pakke
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Snap Cap
Bund form Konisk
Maks. RCF 17,000 x g
Produkttype Mikrocentrifugerør