missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Corning™ Costar™ HTS Transwell™ Cell Culture Plate
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16130291 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Nå tælle:
24
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nå tælle
16130291 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16130291 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4395
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tissue-culture treated

  • For use as reservoir tray with HTS Transwell Permeable Supports
  • TC-treated for cell attachment
  • Same footprint as standard 24 well plate but with single rectangular well
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Lukningsfarve Clear
Lukning inkluderet Yes
Lukningsmateriale Polystyrene
Bund form Flat
Farve Clear
Materiale Polystyrene
Form Rectangular
Sterilitet Sterile
Overfladebehandling Cell Culture
Type Cell Culture Plate
Nå tælle 24
Inkluderer Lid
nr. pr. sag 48/Cs.
nr. pr. pakke 12/Pk.
Mængde 48/Pk.
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.