Få mere at vide
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ -96 Brøndmodtagerplader
Artikelnummer. 10484863 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10484863 Sort Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10484863 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 DKK
    1245.77 DKK / Pakke med 10
    Spare 94.23 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 11-03-2027
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til HTS Transwell™ -96 Permeabelt støttesystem
  • HTS Transwell-96 permeable support har en række 96-brønde med membranindsatser, der er forbundet med en stiv, robotvenlig bakke, som gør det muligt at håndtere alle 96 indsatser som en enkelt enhed.
  • Vælg mellem polyester (PET ) membran (0,4μ m, 1,0μ m og 8,0μ m porestørrelser) eller polycarbonat (PC) membran (0,4μ m, 3,0μ m og 5,0μ m porestørrelser)
  • 0,143 cm2 membranareal pr. brønd, hvilket giver 20 % til 50 % mere overfladeareal til cellevækst end andre kommercielt tilgængelige systemer
  • Store apikale og basolaterale adgangsporte muliggør effektiv medieprøvetagning og letter automatiseret eller manuel adgang.
  • Optimeret til automatisering med flerkanalsindføringsporte, forbedret gribeflade og standard stregkoder
  • Reservoirpladen giver mulighed for samtidig tilførsel af 96 brønde og leveres med en aftagelig mediestabilisator for at reducere risikoen for spild under håndtering
  • Modtagerpladen isolerer hver brønd for at muliggøre 96 individuelle assays.
  • Steril
  • HTS Transwell-96-systemerne (0.4μ m PC, 0,4μ m PET og 1,0μ m PET ) er pakket med 96-brønds indsatspladen i en reservoirplade og inkluderer 96-brønds modtagerplade med låg.
  • HTS Transwell-96 pladerne (3.0 og 5.0μ m PC, 8,0μ m PET ) er pakket med 96-brønds indsatspladen i 96-brønds modtagerplade med låg. Reservoirplader kan købes separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI, SBS 1-2004 til og med ANSI , SBS 4-2004
Format Standard
Låg Med låg
Array 8 x 12
Farve Sort
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 10/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Mængde 10/Pk.