Få mere at vide
Corning™ HTS Transwell™ 96-brønds permeable supportsystem
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10399242 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,4μ m
1μ m
3 μm
5μ m
nr. pr. pakke:
1/Pk.
4/pakke
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Pakke med 8
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
10399242 1μ m 5/pakke Pakke med 5
10175562 0,4μ m 5/pakke Pakke med 5
10625053 0,4μ m 1/Pk. Hver
10043832 1μ m 1/Pk. Hver
10271593 3 μm 1/Pk. Pakke med 2
10077792 3 μm 4/pakke Pakke med 8
10797023 5μ m 4/pakke Pakke med 8
10555673 5μ m 1/Pk. Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10399242 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15010.00 DKK
    14000.15 DKK / Pakke med 5
    Spare 1009.85 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Har et membranområde til cellevækst eller -migration på 0,143 cm 2 . Corning™ HTS Transwell™ 96-brønds permeable supportsystem er et mikropladesupportsystem til en række af 96 brønde med membranindsatser, der er forbundet med en stiv, robotvenlig bakke, som gør det muligt at håndtere alle 96 indsatser som en enkelt enhed.
  • HTS Transwell-96 permeable support har en række 96-brønde med membranindsatser, der er forbundet med en stiv, robotvenlig bakke, som gør det muligt at håndtere alle 96 indsatser som en enkelt enhed.
  • Valg af enten polyester (PET) membran (0,4μ m, 1,0μ m porestørrelser) eller polycarbonat (PC) membran (0,4μ m, 3,0μ m og 5,0μ m porestørrelser)
  • 0,143 cm2 membranareal pr. brønd, hvilket giver 20 % til 50 % mere overfladeareal til cellevækst end andre kommercielt tilgængelige systemer
  • Store apikale og basolaterale adgangsporte muliggør effektiv medieprøvetagning og letter automatiseret eller manuel adgang.
  • Optimeret til automatisering med flerkanalsindføringsporte, forbedret gribeflade og standard stregkoder
  • Reservoirpladen giver mulighed for samtidig tilførsel af 96 brønde og leveres med en aftagelig mediestabilisator for at reducere risikoen for spild under håndtering
  • Modtagerpladen isolerer hver brønd for at muliggøre 96 individuelle assays.
  • Steril
  • HTS Transwell-96-systemerne (0,4μ m PC, 0,4μ m PET og 1,0μ m PET) er pakket med 96-brønds indsatspladen i en reservoirplade og inkluderer 96-brønds modtagerplade med låg.
  • HTS Transwell-96-pladerne (3,0 og 5,0μ m PC, 8,0μ m PET) er pakket med 96-brønds indsatspladen i 96-brønds modtagerplade med låg. Reservoirplader kan købes separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Med låg
Kulturområde 0,143 cm 2
membran TC-behandlet PET (polyester)
Array 8 x 12
Porestørrelse 1μ m
Farve Klar
Materiale PET
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.23 mL
Sterilitet Steril
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Inkluderer HTS Transwell™-enhed (1 integreret bakke med 96 brønde), reservoirplade (til cellevæksttrin), modtagerplade (96 brønde til vækst- eller assaytrin) og 2 sterile låg
nr. pr. sag 5/Cs.
nr. pr. pakke 5/pakke
Mængde 5/Cs.
Diameter (metrisk) membran 4.26 mm