Få mere at vide
Corning™ HTS Transwell™ 96-brønds permeable supportsystem
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10077792 Shop alle Corning produkter
3 μm, 4/Pk., Pakke med 8
Porestørrelse:
0,4μ m
1μ m
3 μm
5μ m
nr. pr. pakke:
1/Pk.
4/Pk.
5/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Pakke med 8
Artikelnummer. 10077792
Brand: Corning™ 3386
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har et membranområde til cellevækst eller -migration på 0,143 cm 2 . Corning™ HTS Transwell™ 96-brønds permeable supportsystem er et mikropladesupportsystem til en række af 96 brønde med membranindsatser, der er forbundet med en stiv, robotvenlig bakke, som gør det muligt at håndtere alle 96 indsatser som en enkelt enhed.
  • HTS Transwell-96 permeable support har en række 96-brønde med membranindsatser, der er forbundet med en stiv, robotvenlig bakke, som gør det muligt at håndtere alle 96 indsatser som en enkelt enhed.
  • Valg af enten polyester (PET) membran (0,4μ m, 1,0μ m porestørrelser) eller polycarbonat (PC) membran (0,4μ m, 3,0μ m og 5,0μ m porestørrelser)
  • 0,143 cm2 membranareal pr. brønd, hvilket giver 20 % til 50 % mere overfladeareal til cellevækst end andre kommercielt tilgængelige systemer
  • Store apikale og basolaterale adgangsporte muliggør effektiv medieprøvetagning og letter automatiseret eller manuel adgang.
  • Optimeret til automatisering med flerkanalsindføringsporte, forbedret gribeflade og standard stregkoder
  • Reservoirpladen giver mulighed for samtidig tilførsel af 96 brønde og leveres med en aftagelig mediestabilisator for at reducere risikoen for spild under håndtering
  • Modtagerpladen isolerer hver brønd for at muliggøre 96 individuelle assays.
  • Steril
  • HTS Transwell-96-systemerne (0,4μ m PC, 0,4μ m PET og 1,0μ m PET) er pakket med 96-brønds indsatspladen i en reservoirplade og inkluderer 96-brønds modtagerplade med låg.
  • HTS Transwell-96-pladerne (3,0 og 5,0μ m PC, 8,0μ m PET) er pakket med 96-brønds indsatspladen i 96-brønds modtagerplade med låg. Reservoirplader kan købes separat.
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Certifications and Seals of Approval
    • Energy Star Certification
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Kulturområde 0,143 cm 2
membran TC-behandlet polycarbonat
Array 8 x 12
Porestørrelse 3 μm
Farve Klar
Materiale Polycarbonat
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.23 mL
Sterilitet Steril
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Inkluderer HTS Transwell™-96 permeabel støtteindsats, modtagerplade (96 brønde til vækst- eller assaytrin) og 1 sterilt låg
nr. pr. sag 8/Cs.
nr. pr. pakke 4/Pk.
Diameter (metrisk) membran 4.26 mm
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer30624024 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato25/09/2025 Artikelnummer3386
Partinummer02725009 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato12/09/2025 Artikelnummer3386
Partinummer02625006 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato21/06/2025 Artikelnummer3386
Partinummer30924010 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato07/05/2025 Artikelnummer3386
Partinummer30624010 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato28/01/2025 Artikelnummer3386
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ HTS Transwell™ 96-brønds permeable supportsystem >