Få mere at vide
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ -96 Permeabel støtte med polyestermembran
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4922171 Shop alle Corning produkter
Mængde:
2/Cs.
4/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 8
Artikelnummer. 10424673
Brand: Corning™ 3374
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En række af 96 brønde med membranindsatser forbundet med en stiv, robotvenlig bakke, der gør det muligt at håndtere alle 96 indsatser som en enkelt enhed
  • HTS Transwell-96 permeable support har en række 96-brønde med membranindsatser, der er forbundet med en stiv, robotvenlig bakke, som gør det muligt at håndtere alle 96 indsatser som en enkelt enhed.
  • Vælg mellem polyester (PET ) membran (0,4μ m, 1,0μ m og 8,0μ m porestørrelser) eller polycarbonat (PC) membran (0,4μ m, 3,0μ m og 5,0μ m porestørrelser)
  • 0,143 cm2 membranareal pr. brønd, hvilket giver 20 % til 50 % mere overfladeareal til cellevækst end andre kommercielt tilgængelige systemer
  • Store apikale og basolaterale adgangsporte muliggør effektiv medieprøvetagning og letter automatiseret eller manuel adgang.
  • Optimeret til automatisering med flerkanalsindføringsporte, forbedret gribeflade og standard stregkoder
  • Reservoirpladen giver mulighed for samtidig tilførsel af 96 brønde og leveres med en aftagelig mediestabilisator for at reducere risikoen for spild under håndtering
  • Modtagerpladen isolerer hver brønd for at muliggøre 96 individuelle assays.
  • Steril
  • HTS Transwell-96-systemerne (0.4μ m PC, 0,4μ m PET og 1,0μ m PET ) er pakket med 96-brønds indsatspladen i en reservoirplade og inkluderer 96-brønds modtagerplade med låg.
  • HTS Transwell-96 pladerne (3.0 og 5.0μ m PC, 8,0μ m PET ) er pakket med 96-brønds indsatspladen i 96-brønds modtagerplade med låg. Reservoirplader kan købes separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Kulturområde 0,143 cm 2
membran Polyethylenterephthalat
Array 8 x 12
Emballage Individuelt indpakket
Porestørrelse 8μ m
Farve Klar
Produkttype HTS Trans-Well™ 96-brønds modtagerplade
Materiale Polyester
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.23 mL
Sterilitet Steril
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 2/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Mængde 2/Cs.
Vel Farve Klar
Diameter (metrisk) membran 0.42 cm