Få mere at vide
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ -96 Permeabel støtte med polyestermembran
Shop alle Corning produkter
Beskrivelse
- HTS Transwell-96 permeable support har en række 96-brønde med membranindsatser, der er forbundet med en stiv, robotvenlig bakke, som gør det muligt at håndtere alle 96 indsatser som en enkelt enhed.
- Vælg mellem polyester (PET ) membran (0,4μ m, 1,0μ m og 8,0μ m porestørrelser) eller polycarbonat (PC) membran (0,4μ m, 3,0μ m og 5,0μ m porestørrelser)
- 0,143 cm2 membranareal pr. brønd, hvilket giver 20 % til 50 % mere overfladeareal til cellevækst end andre kommercielt tilgængelige systemer
- Store apikale og basolaterale adgangsporte muliggør effektiv medieprøvetagning og letter automatiseret eller manuel adgang.
- Optimeret til automatisering med flerkanalsindføringsporte, forbedret gribeflade og standard stregkoder
- Reservoirpladen giver mulighed for samtidig tilførsel af 96 brønde og leveres med en aftagelig mediestabilisator for at reducere risikoen for spild under håndtering
- Modtagerpladen isolerer hver brønd for at muliggøre 96 individuelle assays.
- Steril
- HTS Transwell-96-systemerne (0.4μ m PC, 0,4μ m PET og 1,0μ m PET ) er pakket med 96-brønds indsatspladen i en reservoirplade og inkluderer 96-brønds modtagerplade med låg.
- HTS Transwell-96 pladerne (3.0 og 5.0μ m PC, 8,0μ m PET ) er pakket med 96-brønds indsatspladen i 96-brønds modtagerplade med låg. Reservoirplader kan købes separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,143 cm 2 |
| membran | Polyethylenterephthalat |
| Array | 8 x 12 |
| Porestørrelse | 8μ m |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polyester |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.23 mL |
| Vis mere |