Få mere at vide
Corning™ HTS Transwell™ 24-brønds permeabelt støttesystem
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-154578 Shop alle Corning produkter
Porestørrelse:
0,4μ m
3 μm
nr. pr. pakke:
1/Pk.
12 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 2
Artikelnummer. 10228861
Brand: Corning™ 3396
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kør 24 automatiserede, high-throughput lægemiddeltransportundersøgelser på én gang. HTS Costar™ HTS Transwell™ 24-Well Permeable Support System er et mikropladestøttesystem til en række af 24 brønde med membranindsatser forbundet med en stiv, robotvenlig bakke, der gør det muligt at håndtere alle 24 indsatser som en enkelt enhed.
HTS-indsatsplader er arrays af individuelle cellekulturindsatser forbundet med en stiv, robotvenlig holder. Dette enkelt-enhedsdesign gør indsatsplader ideelle til at køre automatiserede, højgennemløbende lægemiddeltransport (Caco-2-celler) celletoksicitetsundersøgelser eller cellemigrations- og invasionsundersøgelser.
  • Den HTS Transwell-24 permeable støtte har en række af 24 brønde med membranindsatser forbundet med en stiv, robotvenlig bakke, der muliggør alle 24 Transwell støtter, der skal håndteres som en enkelt enhed.
  • Cellevækstareal er 0,33 cm2/brønd.
  • Vælg mellem polyester (PET ) membran (0,4μ m porestørrelse) eller polycarbonat (PC) membran (0,4 9m og 3,0μ m porestørrelser)
  • Behandlet for optimal cellevedhæftning
  • Individuel pakke har to HTS Transwell-24-enheder lagt i to åbne reservoirbakker og to individuelt indpakkede 24-brøndsplader.
  • Bulkpakken har kun 12 HTS Transwell-24-enheder, der er indlæst i 24-brøndsplader. Beholdere kan købes separat.
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Kapacitet (metrisk) 0,6 ml (godt)
Farve Klar
Kulturområde 0,33 cm 2
Materiale Polycarbonat
Sterilitet Steril
Type Cellekulturindsatssystem
Volumen (metrisk) Virker 0.6 mL
Nå tælle 24
Inkluderer 2 HTS Transwell-24-enheder fyldt i to åbne reservoirbakker og to individuelt indpakkede 24-brøndsplader
nr. pr. sag 2/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Porestørrelse 0,4μ m
Understøttende membran TC-behandlet polycarbonat
Diameter (metrisk) 6.5 mm