Få mere at vide
Corning™ HTS Transwell™ 24-brønds permeabelt støttesystem
Shop alle Corning produkter
Porestørrelse:
0,4μ m
3 μm
nr. pr. pakke:
1/Pk.
12/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 2
Beskrivelse
HTS-indsatsplader er arrays af individuelle cellekulturindsatser forbundet med en stiv, robotvenlig holder. Dette enkelt-enhedsdesign gør indsatsplader ideelle til at køre automatiserede, højgennemløbende lægemiddeltransport (Caco-2-celler) celletoksicitetsundersøgelser eller cellemigrations- og invasionsundersøgelser.
- Den HTS Transwell-24 permeable støtte har en række af 24 brønde med membranindsatser forbundet med en stiv, robotvenlig bakke, der muliggør alle 24 Transwell støtter, der skal håndteres som en enkelt enhed.
- Cellevækstareal er 0,33 cm2/brønd.
- Vælg mellem polyester (PET ) membran (0,4μ m porestørrelse) eller polycarbonat (PC) membran (0,4 9m og 3,0μ m porestørrelser)
- Behandlet for optimal cellevedhæftning
- Individuel pakke har to HTS Transwell-24-enheder lagt i to åbne reservoirbakker og to individuelt indpakkede 24-brøndsplader.
- Bulkpakken har kun 12 HTS Transwell-24-enheder, der er indlæst i 24-brøndsplader. Beholdere kan købes separat.
- Steril
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Ja |
| Kapacitet (metrisk) | 0,6 ml (godt) |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 0,33 cm 2 |
| Materiale | Polycarbonat |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Cellekulturindsatssystem |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.6 mL |
| Nå tælle | 24 |
| Inkluderer | 12 HTS Transwell-24-enheder indlæst i tolv 24-brøndsplader; reservoirer kan købes separat |
| Vis mere |