Få mere at vide
Corning™ HTS Transwell™ Ryd ubehandlede reservoirer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10461242 Shop alle Corning produkter
nr. pr. pakke:
12 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Artikelnummer. 10461242
Brand: Corning™ 3395
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klar plast for maksimal synlighed. Corning™ HTS Transwell™ Clear Untreated Reservoir er til brug med HTS Transwell Permeable understøtninger.
  • Til brug som reservoirbakke med HTS Transwell Permeable understøtninger
  • Ikke behandlet for cellevedhæftning
  • Samme fodaftryk som standard 24-brønds plade, men med enkelt rektangulær brønd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Type Cellekulturindsatssystem
Til brug med (udstyr) HTS Transwell™ Permeable understøtninger
nr. pr. sag 48/Cs.
nr. pr. pakke 12 stk./pakke