Få mere at vide
Corning™ Costar™ Traditionel engangsopbevaringsflasker i polystyren
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10539082 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10539082 250 mL Pakke med 12
10052491 125 mL Pakke med 24
10179200 500 mL Pakke med 12
10177500 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10539082 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 8390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00 DKK
    673.14 DKK / Pakke med 12
    Spare 51.86 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klar polystyren for styrke og optimal synlighed. Corning™ Costar™ Engangsopbevaringsflasker tilbyder den ideelle løsning til opbevaring af medier, buffere og andre vandige opløsninger
  • Engangs polystyrenflasker til opbevaring af medier, buffere og andre vandige opløsninger
  • Costar™ traditionel stil har glatte sider
  • Stiktætningshætter (45 mm) giver en lufttæt forsegling og hjælper med at minimere risikoen for kontaminering.
  • Flasker kan bruges med Corning vakuumfiltreringssystemer med 45 mm halsstørrelser (Kat. nr. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 og 431174).
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klar
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 12/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Rød
Halsfinish 45
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 45 mm
Lukketype Stikforsegling
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Form Cylindrisk