Få mere at vide
Corning™ Costar™ Engangssugende pipetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3207914 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
Emballagetype:
Bulk
Individuel klar plastfolie
Individuelt papir/plastikindpakning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 10403962
Brand: Corning™ 4975
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af polystyren for styrke, klarhed og holdbarhed. Corning™ Costar™ Engangsaspirationspipetter er ideelle til aseptisk aspiration af væsker ved at bruge vakuumsugning.
  • Et stykke polystyren konstruktion
  • Steril og certificeret ikke-pyrogen
  • Ingen eksamener; frakoblet
  • Tipform: rund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Aspirerende
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Længde (engelsk) 10,94 tommer.
Mængde 50,-/pose, 1000,-/etui
Tip stil Rund
Emballagetype Bulk
Volumen (engelsk) 0,033 oz.
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 27.8 cm