Få mere at vide
Corning™ Costar™ Engangssugende pipetter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11895830 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
Emballagetype:
Bulk
Individuel klar plastfolie
Individuelt papir/plastikindpakning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Emballagetype Pakningsstørrelse
11895830 2 mL Individuelt papir/plastikindpakning Pakke med 500
10403962 1 mL Bulk Pakke med 1000
10332282 2 mL Individuel klar plastfolie Pakke med 1000
10424342 5 mL Individuel klar plastfolie Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11895830 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2415.00 DKK
    2254.29 DKK / Pakke med 500
    Spare 160.71 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af polystyren for styrke, klarhed og holdbarhed. Corning™ Costar™ Engangsaspirationspipetter er ideelle til aseptisk aspiration af væsker ved at bruge vakuumsugning.
  • Et stykke polystyren konstruktion
  • Steril og certificeret ikke-pyrogen
  • Ingen eksamener; frakoblet
  • Tipform: rund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Aspirerende
Materiale Polystyren
Længde (engelsk) 10,9 tommer
Tip stil Rund
Emballagetype Individuelt papir/plastikindpakning
Volumen (engelsk) 0,067 oz.
Volumen (metrisk) 2 mL
Længde (metrisk) 27.7 cm