Beskrivelse
- Et stykke polystyren konstruktion
- Steril og certificeret ikke-pyrogen
- Ingen eksamener; frakoblet
- Tipform: rund
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Aspirerende |
| Materiale | Polystyren |
| Længde (engelsk) | 10,9 tommer |
| Tip stil | Rund |
| Emballagetype | Individuel klar plastfolie |
| Volumen (engelsk) | 0,067 oz. |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Længde (metrisk) | 27.7 cm |
| Engangs | Engangsbrug |