Få mere at vide
Corning™ 96-brønds Cluster Tube System
Shop alle Corning produkter
Produkttype:
8-Strips mikropladeklyngerør
Mikroplade Cluster Tube
Format:
Rør
Strip
Mængde:
12 Strips/Rack, 120 Strips/Cs.
12/Reol
96/Rack
Bulk
Bulk, 120/pose
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 960
Beskrivelse
- Sammensat af 96 polypropylenrør i standard mikropladeformat.
- Indeholder 1,2 ml rør, der fås enkeltvis eller i strimler af otte rør.
- Polyethylenrørshætter fås i 8-hætte strimler.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Strip |
| Mængde | 12 Strips/Rack, 120 Strips/Cs. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | 8-Strips mikropladeklyngerør |
| Sterilitet | Ikke steril |
| nr. pr. pakke | 12 strimler/stativ |
| nr. pr. sag | 120 Strips/Cs. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Vis mere |