Få mere at vide
Corning™ 96-brønds Cluster Tube System
Artikelnummer. 10690112 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Produkttype:
8-Strips mikropladeklyngerør
Mikroplade Cluster Tube
Format:
Rør
Strip
Mængde:
12 Strips/Rack, 120 Strips/Cs.
12/Reol
96/Rack
Bulk
Bulk, 120/pose
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Format Mængde Sterilitet Pakningsstørrelse
10690112 Mikroplade Cluster Tube Rør 96/Rack Steril Pakke med 960
11763994 8-Strips mikropladeklyngerør Strip 12 Strips/Rack, 120 Strips/Cs. Ikke steril Pakke med 120
10681432 8-Strips mikropladeklyngerør Strip 12/Reol Steril Pakke med 120
10256531 Mikroplade Cluster Tube Rør Bulk Ikke steril Pakke med 960
10085431 8-Strips mikropladeklyngerør Strip Bulk, 120/pose Ikke steril Pakke med 120
10285471 Mikroplade Cluster Tube Rør 96/Rack Ikke steril Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10690112 Supplier Corning™ Supplier No. 4411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00 DKK
    1838.83 DKK / Pakke med 960
    Spare 131.17 DKK
    6% Slukket
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
Stativ med 96 rør. (Kasketter sælges separat.)
Fremstillet af polypropylen for styrke og holdbarhed. Corning™ Cluster Tube System er ideelt til høst af celler, celleoptagelse og receptorbindingsassays og radioimmunoassays.
  • Sammensat af 96 polypropylenrør i standard mikropladeformat.
  • Indeholder 1,2 ml rør, der fås enkeltvis eller i strimler af otte rør.
  • Polyethylenrørshætter fås i 8-hætte strimler
  • Kasketter sælges separat; se Corning Polyethylenhætter til Cluster Tube System (fabrikantnr. 4418)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Rør
Mængde 96/Rack
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Produkttype Mikroplade Cluster Tube
Sterilitet Steril
nr. pr. pakke 96/Pk.
nr. pr. sag 960/Cs.
Farve Gennemskinnelig
Volumen (metrisk) 1 mL
Inkluderer Stativ med 96 rør. (Kasketter sælges separat.)
Til brug med (udstyr) Standard 96-brønds mikroplade til høst af celler, celleoptagelse og receptorbindingsassays og radioimmunoassays, anvendelig med enkelt- og multikanalpipettere og i robotarbejdsstationer og centrifuger
Volumen (engelsk) 0,033 oz.
Nå tælle 96