Få mere at vide
Corning™ 96-brønds Cluster Tube System
Artikelnummer. 10285471 Shop alle Corning produkter
Produkttype:
8-Strips mikropladeklyngerør
Mikroplade Cluster Tube
Format:
Rør
Strip
Mængde:
12 Strips/Rack, 120 Strips/Cs.
12/Reol
96/Rack
Bulk
Bulk, 120/pose
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 960
Artikelnummer. 10285471
Brand: Corning™ 4410
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for styrke og holdbarhed. Corning™ Cluster Tube System er ideelt til høst af celler, celleoptagelse og receptorbindingsassays og radioimmunoassays.
  • Sammensat af 96 polypropylenrør i standard mikropladeformat.
  • Indeholder 1,2 ml rør, der fås enkeltvis eller i strimler af otte rør.
  • Polyethylenrørshætter fås i 8-hætte strimler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Rør
Mængde 96/Rack
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Produkttype Mikroplade Cluster Tube
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. pakke 96/Pk.
nr. pr. sag 960/Cs.
Farve Gennemskinnelig
Volumen (metrisk) 1 mL
Inkluderer Stativ
Til brug med (udstyr) Standard 96-brønds mikroplade til høst af celler, celleoptagelse og receptorbindingsassays og radioimmunoassays, anvendelig med enkelt- og multikanalpipettere og i robotarbejdsstationer og centrifuger
Volumen (engelsk) 0,033 oz.
Nå tælle 96