Få mere at vide
Corning™ 96-brønds Cluster Tube System
Artikelnummer. 10256531 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Produkttype:
8-Strips mikropladeklyngerør
Mikroplade Cluster Tube
Format:
Rør
Strip
Mængde:
12 Strips/Rack, 120 Strips/Cs.
12/Reol
96/Rack
Bulk
Bulk, 120/pose
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Format Mængde Sterilitet Pakningsstørrelse
10256531 Mikroplade Cluster Tube Rør Bulk Ikke steril Pakke med 960
11763994 8-Strips mikropladeklyngerør Strip 12 Strips/Rack, 120 Strips/Cs. Ikke steril Pakke med 120
10681432 8-Strips mikropladeklyngerør Strip 12/Reol Steril Pakke med 120
10085431 8-Strips mikropladeklyngerør Strip Bulk, 120/pose Ikke steril Pakke med 120
10285471 Mikroplade Cluster Tube Rør 96/Rack Ikke steril Pakke med 960
10690112 Mikroplade Cluster Tube Rør 96/Rack Steril Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10256531 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00 DKK
    865.61 DKK / Pakke med 960
    Spare 64.39 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for styrke og holdbarhed. Corning™ Cluster Tube System er ideelt til høst af celler, celleoptagelse og receptorbindingsassays og radioimmunoassays.
  • Sammensat af 96 polypropylenrør i standard mikropladeformat.
  • Indeholder 1,2 ml rør, der fås enkeltvis eller i strimler af otte rør.
  • Polyethylenrørshætter fås i 8-hætte strimler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Rør
Mængde Bulk
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Produkttype Mikroplade Cluster Tube
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. pakke 960/Pk.
nr. pr. sag 960/Cs.
Farve Gennemskinnelig
Volumen (metrisk) 1 mL
Til brug med (udstyr) Standard 96-brønds mikroplade til høst af celler, celleoptagelse og receptorbindingsassays og radioimmunoassays, anvendelig med enkelt- og multikanalpipettere og i robotarbejdsstationer og centrifuger
Volumen (engelsk) 0,033 oz.
Nå tælle 96