Få mere at vide
Corning™ Klar polystyren 96-brønds mikroplader
Shop alle Corning produkter
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund
Overfladebehandling:
Ubehandlet
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Låg:
Med låg
Uden låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 48
Pakke med 50
Beskrivelse
- Cellekulturmikroplader er sterile og ikke-pyrogene.
- Låg fås, hvor det er angivet
Kat. nr. 3798 og 3898 behandlet for at forbedre hydrofilicitet til hæmagglutination og lignende assays.
Kat. nr. 3585 og 3595 har specielle låg med lav fordampning.
Kat. nr. 3841 er aseptisk fremstillet.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | Ikke behandlet |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 75 til 200μ l |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Vis mere |