Få mere at vide
Corning™ Klar polystyren 96-brønds mikroplader
Artikelnummer. 10216341 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund
Overfladebehandling:
Ubehandlet
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Låg:
Med låg
Uden låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 48
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Well Shape Overfladebehandling Sterilitet Låg Pakningsstørrelse
10216341 Flad bund (F-brønd) Ubehandlet Steril Med låg Pakke med 100
10265362 Rund Ubehandlet Steril Med låg Pakke med 100
10367841 Konisk bund (V-brønd) Ubehandlet Steril Uden låg Pakke med 48
10035351 Rund Ubehandlet Ikke steril Uden låg Pakke med 100
10296381 Rund Ubehandlet Steril Uden låg Pakke med 50
10163711 Rund Ubehandlet Steril Uden låg Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10216341 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.00 DKK
    2280.48 DKK / Pakke med 100
    Spare 164.52 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klar medicinsk kvalitet polystyren for styrke og synlighed. Corning™ Klar polystyren 96-brønds mikroplader er en fremragende løsning til cellekultur og kolorimetriske (absorbans) analyser. Brug 96-brønds mikroplader til laboratorieminiaturisering og automatisering.
  • Cellekulturmikroplader er sterile og ikke-pyrogene.
  • Låg fås, hvor det er angivet
Kat. nr. 3798 og 3898 behandlet for at forbedre hydrofilicitet til hæmagglutination og lignende assays.
Kat. nr. 3585 og 3595 har specielle låg med lav fordampning.
Kat. nr. 3841 er aseptisk fremstillet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Med låg
Array 8 x 12
Emballage 5 inderposer á 20 stk
Indbindingstype Ikke behandlet
Farve Klar
Produkttype VVM/RIA
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Hydrofob i naturen og binder biomolekyler gennem passive interaktioner. Velegnet til immobilisering af store molekyler, såsom antistoffer, der har store hydrofobe områder.
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.