Få mere at vide
Corning™ 96-brønds klare mikroplader med ultralav vedhæftning
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10023683 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10023683 Klar Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 10023683 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 7007
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Kovalent bundet hydrogel minimerer cellevedhæftning, proteinabsorption, enzymaktivering og cellulær aktivering. Corning™ 96-brønds klare mikroplader med ultralav vedhæftning muliggør lentivirustransduktion af humane osteoklastprecursorceller.
  • Ultralav vedhæftningsoverflade med kovalent bundet hydrogel, der minimerer cellevedhæftning, proteinabsorption, enzymaktivering og cellulær aktivering
  • Overfladen er ikke-cytotoksisk, biologisk inert og ikke-nedbrydelig
  • Rund bund med 330 μL samlet volumen
  • Anbefalet arbejdsvolumen på 75 til 200 μL
  • Ikke-vendbare låg med kondensringe for at reducere forurening
  • Steriliseret af gammastråling og certificeret ikke-pyrogen
  • Individuelle alfanumeriske koder til brøndidentifikation
  • Individuelt indpakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Låg Med låg
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Indbindingstype Ultra-lav vedhæftning
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ultra-lav binding
Well Shape Rund
Inkluderer Låg
Mængde 24/Cs.