Beskrivelse
- Individuelle alfanumeriske koder til brøndidentifikation, flad bund
- Behandlet for optimal cellevedhæftning (undtagen hvor det er nævnt)
- Corning™ CellBIND™ overflade er en ny cellekulturbehandling, der øger overfladens fugtighed for mere jævn og ensartet cellevedhæftning.
- Overfladeplader med ultralav vedhæftning har et kovalent bundet hydrogel-lag, der minimerer cellevedhæftning, proteinabsorption og cellulær aktivering.
- Corning Osteo Assay-overflade er en uorganisk krystallinsk belægning, der skaber en overflade, der efterligner in vivo knogle-lignende, til in vitro knoglecellekultur og assays.
- Steril
- Ikke-pyrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 3,8 cm 2 |
| Array | 3 x 4 |
| Indbindingstype | Medium binding |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 6,9 ml |
| Antal Wells | 12 |
| Volumen (metrisk) Virker | 0,76 til 1,14 ml |
| Vis mere |