Få mere at vide
Corning™ Costar™ Ryd flere brøndplader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11389494 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kulturområde:
1,9 cm 2
3,8 cm 2
9,5 cm 2
Volumen (metrisk) Nå:
3,4 ml
6,9 ml
16,8 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde Volumen (metrisk) Nå Pakningsstørrelse
11389494 9,5 cm 2 16,8 ml Pakke med 100
11399494 3,8 cm 2 6,9 ml Pakke med 100
11309504 1,9 cm 2 3,4 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389494 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2385.00 DKK
    2227.50 DKK / Pakke med 100
    Spare 157.50 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Ubehandlet overflade er hydrofob i naturen og binder bio-olecules gennem passive interaktioner. Corning™ Costar™ Clear Multiple Well Plates giver en ideel løsning til immobilisering af store molekyler, såsom antistoffer, der har store hydrofobe områder, der kan interagere med overfladen.
  • Individuelle alfanumeriske koder til brøndidentifikation, flad bund
  • Behandlet for optimal cellevedhæftning (undtagen hvor det er nævnt)
  • Corning™ CellBIND™ overflade er en ny cellekulturbehandling, der øger overfladens fugtighed for mere jævn og ensartet cellevedhæftning.
  • Overfladeplader med ultralav vedhæftning har et kovalent bundet hydrogel-lag, der minimerer cellevedhæftning, proteinabsorption og cellulær aktivering.
  • Corning Osteo Assay-overflade er en uorganisk krystallinsk belægning, der skaber en overflade, der efterligner in vivo knogle-lignende, til in vitro knoglecellekultur og assays.
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Med låg
Kulturområde 9,5 cm 2
Array 2 x 3
Indbindingstype Medium binding
Farve Klar
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 16,8 ml
Antal Wells 6
Volumen (metrisk) Virker 1,9 til 2,9 ml
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Vel Farve Klar