Få mere at vide
Corning™ Costar™ Ryd flere brøndplader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11309504 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kulturområde:
1,9 cm 2
3,8 cm 2
9,5 cm 2
Volumen (metrisk) Nå:
3,4 ml
6,9 ml
16,8 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde Volumen (metrisk) Nå Pakningsstørrelse
11309504 1,9 cm 2 3,4 ml Pakke med 100
11399494 3,8 cm 2 6,9 ml Pakke med 100
11389494 9,5 cm 2 16,8 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309504 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2450.00 DKK
    2289.51 DKK / Pakke med 100
    Spare 160.49 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Læg i indkøbskurv
Ubehandlet overflade er hydrofob i naturen og binder bio-olecules gennem passive interaktioner. Corning™ Costar™ Clear Multiple Well Plates giver en ideel løsning til immobilisering af store molekyler, såsom antistoffer, der har store hydrofobe områder, der kan interagere med overfladen.
  • Individuelle alfanumeriske koder til brøndidentifikation, flad bund
  • Behandlet for optimal cellevedhæftning (undtagen hvor det er nævnt)
  • Corning™ CellBIND™ overflade er en ny cellekulturbehandling, der øger overfladens fugtighed for mere jævn og ensartet cellevedhæftning.
  • Overfladeplader med ultralav vedhæftning har et kovalent bundet hydrogel-lag, der minimerer cellevedhæftning, proteinabsorption og cellulær aktivering.
  • Corning Osteo Assay-overflade er en uorganisk krystallinsk belægning, der skaber en overflade, der efterligner in vivo knogle-lignende, til in vitro knoglecellekultur og assays.
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Med låg
Kulturområde 1,9 cm 2
Array 6 x 4
Indbindingstype Medium binding
Farve Klar
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 3,4 ml
Antal Wells 24
Volumen (metrisk) Virker 0,38 til 0,57 ml
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.