Få mere at vide
Corning™ Costar™ Centrifugale enheder: Spin-X™ LC
Artikelnummer. p-4895405 Shop alle Corning produkter
Porestørrelse:
0,22μ m
0,45 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 10430672
Brand: Corning™ 8170
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klarer volumen op til 500 μL. Corning™ Costar™ Centrifugale enheder: Spin-X™ LC inkluderer en nylonmembran til applikationer såsom HPLC-prøveforberedelse.
  • Spin-X centrifugerørsfiltre består af en membranholdig filterenhed i et mikrocentrifugerør.
  • Anvendelser: Fjernelse af bakterier, celler og partikler fra væsker; HPLC prøve forberedelse; DNA-fjernelse fra agarose- eller akrylamidgeler. Maksimal RCF er 16.000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Nylon
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Type Spin-X LC
Volumen (metrisk) 0.5 mL