Få mere at vide
Corning™ Costar™ Centrifugale enheder: Spin-X™ LC
Artikelnummer. 10134051 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,22μ m
0,45 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Pakningsstørrelse
10134051 0,22μ m Pakke med 200
10430672 0,45 μm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10134051 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 8169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3360.00 DKK
    3138.11 DKK / Pakke med 200
    Spare 221.89 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Klarer volumen op til 500 μL. Corning™ Costar™ Centrifugale enheder: Spin-X™ LC inkluderer en nylonmembran til applikationer såsom HPLC-prøveforberedelse.
  • Spin-X centrifugerørsfiltre består af en membranholdig filterenhed i et mikrocentrifugerør.
  • Anvendelser: Fjernelse af bakterier, celler og partikler fra væsker; HPLC prøve forberedelse; DNA-fjernelse fra agarose- eller akrylamidgeler. Maksimal RCF er 16.000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Nylon
Porestørrelse 0,22μ m
Sterilitet Ikke steril
Type Spin-X LC
Volumen (metrisk) 0.5 mL